Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de rosca de color transparente con tapones con revestimiento de caucho blanco/PTFE acoplados Kimble™
Click to view available options
Tipo de tapón:
Tapón de rosca
Tapón de rosca (parte superior cerrada)
Volumen (imperial):
0,5 dr.
1 dr
10,82 dr.
2,16 dr.
3,2 dr.
4,32 dr.
5,4 dr.
6,5 dr.
6,76 dr.
Tamaño de la unidad:
72 PCS
paquete de 144
paquete de 288
paquete de 72
Descripción
- Pequeñas cantidades de cajas
- Fabricados con vidrio de borosilicato de dilatación 33 transparente
- Tapones fenólicos de color negro con parte superior cerrada acoplados
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | A |
| Material (revestimiento) | Teflón y goma |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 28 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 40 ml |
| Estilo de rosca | Rosca |
| Volumen (imperial) | 10,82 dr. |
| Material del cierre | Fenólico |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca (parte superior cerrada) |
| Mostrar más |