Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de rosca de color transparente con tapones con revestimiento de caucho blanco/PTFE acoplados Kimble™
Código de producto. 11862963
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Tapón de rosca
Tapón de rosca (parte superior cerrada)
Volumen (imperial):
0,5 dr.
1 dr
10,82 dr.
2,16 dr.
3,2 dr.
4,32 dr.
5,4 dr.
6,5 dr.
6,76 dr.
Tamaño de la unidad:
72 PCS
paquete de 144
paquete de 288
paquete de 72
Código de producto. Tipo de tapón Volumen (imperial) unitSize
11862963 Tapón de rosca (parte superior cerrada) 4,32 dr. paquete de 144
11813023 Tapón de rosca 0,5 dr. paquete de 288
11842963 Tapón de rosca (parte superior cerrada) 2,16 dr. paquete de 144
11832963 Tapón de rosca (parte superior cerrada) 1 dr paquete de 144
11852963 Tapón de rosca (parte superior cerrada) 3,2 dr. paquete de 144
11892943 Tapón de rosca (parte superior cerrada) 5,4 dr. paquete de 72
11872963 Tapón de rosca (parte superior cerrada) 6,5 dr. paquete de 144
11882943 Tapón de rosca (parte superior cerrada) 10,82 dr. 72 PCS
11802953 Tapón de rosca (parte superior cerrada) 6,76 dr. 72 PCS
9 options
Código de producto. 11862963
Marca: DWK Life Sciences 60811B4
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Envasados en bandejas corrugadas con particiones
  • Pequeñas cantidades de cajas
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de dilatación 33 transparente
  • Tapones fenólicos de color negro con parte superior cerrada acoplados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clasificación A
Material (revestimiento) Teflón y goma
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 21 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 16 ml
Estilo de rosca Rosca
Volumen (imperial) 4,32 dr.
Material del cierre Fenólico
Tipo de tapón Tapón de rosca (parte superior cerrada)
Altura (métrico) 70 mm