Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de rosca de color transparente con tapones con revestimiento de caucho blanco/PTFE acoplados Kimble™
Código de producto. 11832963
Click to view available options
Tipo de tapón:
Tapón de rosca
Tapón de rosca (parte superior cerrada)
Volumen (imperial):
0,5 dr.
1 dr
10,82 dr.
2,16 dr.
3,2 dr.
4,32 dr.
5,4 dr.
6,5 dr.
6,76 dr.
Tamaño de la unidad:
72 PCS
paquete de 144
paquete de 288
paquete de 72
Código de producto. 11832963
Marca: DWK Life Sciences 60811B1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Envasados en bandejas corrugadas con particiones
  • Pequeñas cantidades de cajas
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de dilatación 33 transparente
  • Tapones fenólicos de color negro con parte superior cerrada acoplados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clasificación A
Material (revestimiento) Teflón y goma
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 15 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 4 ml
Estilo de rosca Rosca
Volumen (imperial) 1 dr
Material del cierre Fenólico
Tipo de tapón Tapón de rosca (parte superior cerrada)
Altura (métrico) 45 mm