Learn More
DWK Life Sciences Viales de rosca de color ámbar con tapones con revestimiento de caucho blanco acoplados Kimble™
Código de producto. p-4116975
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Tapón de rosca
Tapón de rosca (parte superior cerrada)
Volumen (imperial):
0,37 dr.
1 dr
2,16 dr.
Tamaño de la unidad:
144 PCS
paquete de 144
paquete de 288
Código de producto. Tipo de tapón Volumen (imperial) unitSize
11843023 Tapón de rosca 0,37 dr. paquete de 288
11872973 Tapón de rosca (parte superior cerrada) 1 dr 144 PCS
11882973 Tapón de rosca (parte superior cerrada) 2,16 dr. paquete de 144
3 options
Código de producto. 11843023
Marca: DWK Life Sciences 60911D12
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tapones fenólicos de color negro con parte superior cerrada acoplados
  • Fabricados con vidrio de borosilicato ámbar de dilatación 51
  • Tapones con revestimientos de caucho blanco
  • Vales envasados en bandejas corrugadas con particiones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) Caucho
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 1,8 mL
Estilo de rosca Rosca
Volumen (imperial) 0,37 dr.
Material del cierre Fenólico
Tipo de tapón Tapón de rosca
Certificaciones/conformidad USP Tipo I
Altura (métrico) 35 mm