Learn More
DWK Life Sciences Viales de rosca de color ámbar con tapones con revestimiento de caucho blanco acoplados Kimble™
Código de producto. 11882973
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Tapón de rosca
Tapón de rosca (parte superior cerrada)
Volumen (imperial):
0,37 dr.
1 dr
2,16 dr.
Tamaño de la unidad:
144 PCS
paquete de 144
paquete de 288
Código de producto. Tipo de tapón Volumen (imperial) unitSize
11882973 Tapón de rosca (parte superior cerrada) 2,16 dr. paquete de 144
11843023 Tapón de rosca 0,37 dr. paquete de 288
11872973 Tapón de rosca (parte superior cerrada) 1 dr 144 PCS
3 options
Código de producto. 11882973
Marca: DWK Life Sciences 60911D2
Solo quedan null
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Tapones fenólicos de color negro con parte superior cerrada acoplados
  • Fabricados con vidrio de borosilicato ámbar de dilatación 51
  • Tapones con revestimientos de caucho blanco
  • Vales envasados en bandejas corrugadas con particiones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (revestimiento) Caucho
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 17 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 8 ml
Estilo de rosca Rosca
Volumen (imperial) 2,16 dr.
Material del cierre Fenólico
Tipo de tapón Tapón de rosca (parte superior cerrada)
Certificaciones/conformidad USP Tipo I
Altura (métrico) 60 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.