Learn More
DWK Life Sciences Viales de rosca de color ámbar con tapones con revestimiento de caucho blanco acoplados Kimble™
Descripción
Tapones fenólicos de color negro con parte superior cerrada acoplados
- Fabricados con vidrio de borosilicato ámbar de dilatación 51
- Tapones con revestimientos de caucho blanco
- Vales envasados en bandejas corrugadas con particiones
Especificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | Caucho |
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior (imperial) | 15 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 4 ml |
| Estilo de rosca | Rosca |
| Volumen (imperial) | 1 dr |
| Material del cierre | Fenólico |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca (parte superior cerrada) |
| Certificaciones/conformidad | USP Tipo I |
| Mostrar más |