Learn More
DWK Life Sciences Tubos de vidrio borosilicatado desechables ámbar planos Kimble™
Descripción
- Vidrio borosilicatado de expansión ámbar 51, ofrece una excelente resistencia a productos químicos contra la lixiviación de sodio, un factor común en los productos de vidrio sódico-cálcico
- Los tubos están envasados en prácticas bandejas para facilitar su uso en mesas y cajones
- Las bandejas están envasadas al vacío en una lámina de sellado de plástico con los tubos en constante alineación para ofrecer protección contra roturas y contaminación durante el transporte
- Sin zona de rotulación
- Diseñados a partir de la especificación ASTM E890
- Fabricadas con vidrio borosilicatado de expansión ámbar 51 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase B
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Ámbar |
| Capacidad (métrico) | 15 mL |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Material | Vidrio |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con | Aplicaciones sensibles a la luz |
| Tipo de etiqueta | Ninguno |
| Envase | 1000/cajas; bandejas envueltas al vacío |
| Diámetro (métrico) | 16 mm |
| Tipo de producto | Tubo |