Learn More
DWK Life Sciences Viales de rosca de color ámbar sin tapones Kimble™
Código de producto. 11873003
Change view
Click to view available options
Volumen (imperial):
0,5 dr.
1 dr
1,5 dr.
10 dr
2 dr
5 dr
Tamaño del tapón:
13-425
15-425
24-400
8-425
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Volumen (imperial) Tamaño del tapón unitSize
11873003 0,5 dr. 13-425 paquete de 200
11863003 0,5 dr. 8-425 paquete de 200
11803013 2 dr 15-425 paquete de 200
11813013 1,5 dr. 15-425 paquete de 200
11883003 1 dr 13-425 paquete de 200
11833013 10 dr 24-400 paquete de 200
11823013 5 dr 24-400 paquete de 200
11893003 1 dr 15-425 paquete de 200
8 options
Código de producto. 11873003
Marca: DWK Life Sciences 609121528
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio de borosilicato ámbar de dilatación 33
  • Los viales ámbar ofrecen protección contra luz dañina y rayos UV para productos fotosensibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 15 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 2 ml
Estilo de rosca Rosca
Volumen (imperial) 0,5 dr.
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tamaño del tapón 13-425
Certificaciones/conformidad USP Tipo I
Altura (métrico) 28 mm