Learn More
DWK Life Sciences Viales de rosca de color ámbar sin tapones Kimble™
Click to view available options
Volumen (imperial):
0,5 dr.
1 dr
1,5 dr.
10 dr
2 dr
5 dr
Tamaño del tapón:
13-425
15-425
24-400
8-425
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Descripción
- Los viales ámbar ofrecen protección contra luz dañina y rayos UV para productos fotosensibles.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 1,8 mL |
| Estilo de rosca | Rosca |
| Volumen (imperial) | 0,5 dr. |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Altura (métrico) | 35 mm |
| Certificaciones/conformidad | USP Tipo I |
| Tamaño del tapón | 8-425 |