Learn More
DWK Life Sciences Viales de rosca de color ámbar sin tapones Kimble™
Descripción
- Los viales ámbar ofrecen protección contra luz dañina y rayos UV para productos fotosensibles.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior (imperial) | 28 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 20 ml |
| Estilo de rosca | Rosca |
| Volumen (imperial) | 5 dr |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Tamaño del tapón | 24-400 |
| Certificaciones/conformidad | USP Tipo I |
| Altura (métrico) | 57 mm |