Learn More
DWK Life Sciences Viales de rosca de color ámbar sin tapones Kimble™
Código de producto. 11813013
Click to view available options
Volumen (imperial):
0,5 dr.
1 dr
1,5 dr.
10 dr
2 dr
5 dr
Tamaño del tapón:
13-425
15-425
24-400
8-425
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. 11813013
Marca: DWK Life Sciences 609121940
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio de borosilicato ámbar de dilatación 33
  • Los viales ámbar ofrecen protección contra luz dañina y rayos UV para productos fotosensibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 19 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 5,5 ml
Estilo de rosca Rosca
Volumen (imperial) 1,5 dr.
Tipo de tapón Tapón de rosca
Altura (métrico) 40 mm
Certificaciones/conformidad USP Tipo I
Tamaño del tapón 15-425