Learn More
KleenGuard™ KleenGuard™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11787145
Change view
Click to view available options
Tamaño:
XS
XL
Tamaño de la unidad:
100 PCS
90 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
11787145 XL 90 PCS
10698335 XS 100 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Debido a la alta demanda, este artículo puede experimentar plazos de entrega más largos y las fechas de envío/entrega pueden no ser precisas.
Código de producto. 11787145 Proveedor KleenGuard™ N.º de proveedor 57374
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Debido a la alta demanda, este artículo puede experimentar plazos de entrega más largos y las fechas de envío/entrega pueden no ser precisas.
Mayor resistencia que los guantes de látex. Puntas de los dedos con textura para mejorar el agarre y manipulación de pequeños objetos. EPI de Categoría I. Aprobados para contacto con alimentos. Para manipulación de alimentos. Para amplia gama de aplicaciones industriales.
Ideales para aplicaciones industriales y fabricación
  • Perfectos para su uso en la industria alimentaria. Idóneos para una amplia gama de aplicaciones industriales
  • Sin látex ni talco y con puntas de los dedos con textura para mejorar la manipulación de pequeños objetos
  • Caja dispensadora portátil para facilitar la movilidad y el acceso
  • Ambidiestros para mejorar la eficiencia reduciendo el tiempo de colocación y con un excelente coste de utilización
Información de órdenes
100 guantes envasados por caja dispensadora (90 para extragrande).
Compliance
Uso alimentario según la FDA
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Aprobados por las normativas de la FDA de EE. UU. y la CFIA
Accelerator Free Sí
Aplicaciones Industrial
AQL 1,5
Color Azul
Desechables Single-use
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 6 mil
Finger Thickness (Metric) 0,15 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 4,3 mil
Palm Thickness (Metric) 0.11 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de nitrilo
Tamaño XL
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 6 mil
Grosor (métrico) 0.11 mm
Modelo 57374
Longitud (imperial) 9,5 in
Longitud (métrico) 24 cm