Learn More
Kimtech™ Kimtech G3 Guantes de látex estériles específicos para cada mano
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-140027
Change view
Click to view available options
Tamaño:
10
6
6,5
7
7.5
8
8,5
Tamaño de la unidad:
200 pares
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17895355 6 200 pares
17845365 6,5 200 pares
17835365 7 200 pares
17855365 7.5 200 pares
17885355 8 200 pares
17875365 8,5 200 pares
17865365 10 200 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Este producto contiene látex de caucho natural, un componente que puede causar reacciones alérgicas en algunos usuarios.Utilícelos únicamente como se indica y según las instrucciones y advertencias del fabricante.Consulte las directivas de su institución relativas al uso de estos productos.
Código de producto. 17895355 Proveedor Kimtech™ N.º de proveedor 5684340
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este producto contiene látex de caucho natural, un componente que puede causar reacciones alérgicas en algunos usuarios.Utilícelos únicamente como se indica y según las instrucciones y advertencias del fabricante.Consulte las directivas de su institución relativas al uso de estos productos.
Los guantes de látex estériles Kimtech™ G3 ofrecen una protección sensible y hábil en salas blancas estériles EU GMP ISO Clase 5 Grado A. Los guantes específicos para cada mano son aptos para la colocación doble y cuentan con un acabado con textura para mejorar el rendimiento táctil.
Los guantes de látex estériles y específicos para cada mano son adecuados para una colocación de dos pares de guantes y proporcionan una protección sensible.Recomendados para salas limpias de clase 10/ISO 4 o superior.
  • Garantía de cumplimiento: EPI Cat III según el Reglamento (UE) 2016/425 y el 2016/425 de la legislación de R.U. y modificado, EN ISO 374-1 Tipo C (K) Protección contra salpicaduras químicas, EN 374-4 Resistencia a la degradación por productos químicos, EN ISO 374-5 Protección contra microorganismos y VIRUS, Nivel de garantía de esterilidad (SAL) 10-6. Certificado de análisis disponible en línea. Certificado esterilidad disponible en línea
  • El material de látex completamente esterilizado proporciona altos niveles de protección contra la contaminación por proteínas, partículas, microorganismos y salpicaduras químicas, y tiene un nivel bajo de endotoxinas
  • Adecuados para su uso en salas blancas estériles EU GMP ISO Clase 5 Grado A o superior y con información técnica adicional para demostrar el cumplimiento normativo
  • Los guantes son específicos para cada mano, desechables y de color natural, con un alto nivel de limpieza y con datos de tendencias disponibles
  • La palma y las puntas de los dedos con textura mejoran el agarre y la sensibilidad táctil para que los procesos sean más seguros y eficientes
Información de órdenes
Envasados en pares en una sala limpia ISO de clase 5. En carpeta de polietileno para una colocación limpia y aséptica; 20 pares en carpeta por paquete.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D3577, ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D5712
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2003, EN ISO 374-5:2016
Cleanroom Class Clase 10/ISO 4
Accelerator Free Sí
AQL 1,5
Color Natural
Desechables Sí
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 8.7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.22 mm
Hand Específico
Laboratory/Cleanroom Use Controlled Environments
Latex Free No
Material Látex
Palm Thickness (English) 7,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.20 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Cleanroom Gloves
Tamaño 6
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 8 mil
Grosor (métrico) 0,20 mm
Modelo 56843
Serie Kimtech™ Pure G3
Resistencia a la tracción 24 MPa
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30,5 cm