Learn More
Kimtech™ Kimtech G3 Guantes de látex estériles específicos para cada mano
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17865365
Change view
Click to view available options
Tamaño:
10
6
6,5
7
7.5
8
8,5
Tamaño de la unidad:
200 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
17865365 10 200 pares
17895355 6 200 pares
17845365 6,5 200 pares
17835365 7 200 pares
17855365 7.5 200 pares
17885355 8 200 pares
17875365 8,5 200 pares
7 options
Este producto contiene látex de caucho natural, un componente que puede causar reacciones alérgicas en algunos usuarios.Utilícelos únicamente como se indica y según las instrucciones y advertencias del fabricante.Consulte las directivas de su institución relativas al uso de estos productos.
Código de producto. 17865365
Marca: Kimtech™ 5684240
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este producto contiene látex de caucho natural, un componente que puede causar reacciones alérgicas en algunos usuarios.Utilícelos únicamente como se indica y según las instrucciones y advertencias del fabricante.Consulte las directivas de su institución relativas al uso de estos productos.
Los guantes de látex estériles Kimtech™ G3 ofrecen una protección sensible y hábil en salas blancas estériles EU GMP ISO Clase 5 Grado A. Los guantes específicos para cada mano son aptos para la colocación doble y cuentan con un acabado con textura para mejorar el rendimiento táctil.
Los guantes de látex estériles y específicos para cada mano son adecuados para una colocación de dos pares de guantes y proporcionan una protección sensible.Recomendados para salas limpias de clase 10/ISO 4 o superior.
  • Garantía de cumplimiento: EPI Cat III según el Reglamento (UE) 2016/425 y el 2016/425 de la legislación de R.U. y modificado, EN ISO 374-1 Tipo C (K) Protección contra salpicaduras químicas, EN 374-4 Resistencia a la degradación por productos químicos, EN ISO 374-5 Protección contra microorganismos y VIRUS, Nivel de garantía de esterilidad (SAL) 10-6. Certificado de análisis disponible en línea. Certificado esterilidad disponible en línea
  • El material de látex completamente esterilizado proporciona altos niveles de protección contra la contaminación por proteínas, partículas, microorganismos y salpicaduras químicas, y tiene un nivel bajo de endotoxinas
  • Adecuados para su uso en salas blancas estériles EU GMP ISO Clase 5 Grado A o superior y con información técnica adicional para demostrar el cumplimiento normativo
  • Los guantes son específicos para cada mano, desechables y de color natural, con un alto nivel de limpieza y con datos de tendencias disponibles
  • La palma y las puntas de los dedos con textura mejoran el agarre y la sensibilidad táctil para que los procesos sean más seguros y eficientes
Información de órdenes
Envasados en pares en una sala limpia ISO de clase 5. En carpeta de polietileno para una colocación limpia y aséptica; 20 pares en carpeta por paquete.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D3577, ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D5712
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2003, EN ISO 374-5:2016
Cleanroom Class Clase 10/ISO 4
Accelerator Free Sí
AQL 1,5
Color Natural
Desechables Sí
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 8.7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.22 mm
Hand Específico
Laboratory/Cleanroom Use Controlled Environments
Latex Free No
Material Látex
Palm Thickness (English) 7,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.20 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Cleanroom Gloves
Tamaño 10
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 8 mil
Grosor (métrico) 0,20 mm
Modelo 56842
Serie Kimtech™ Pure G3
Resistencia a la tracción 24 MPa
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30,5 cm