Learn More
KleenGuard™ KleenGuard™
Descripción
- Proporcionan protección EPI de Categoría II
- Alta resistencia al corte de nivel 3 y el mayor nivel de resistencia a la abrasión con el objeto de aumentar la eficiencia y la productividad
- EN 388 4X41B. Nivel 4 de resistencia a la abrasión
- Ambidiestros y con un excelente coste de utilización para una mayor eficiencia y productividad
Compliance
Protección contra cortes EN388 nivel 3.
Especificaciones
Especificaciones
| Coating Material | Puntos de nitrilo |
| Color | Blanco, Morado |
| Cut Resistance Rating | ANSI A3 |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Dyneema™ |
| Tipo de producto | Guantes resistentes a cortes |
| Tamaño | 11 |
| Norma EN388 | EN 388 |
| Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de vidrio o metal, fabricación de papel y ensamblaje de automóviles y aeronaves |
| Mostrar más |