Learn More
KleenGuard™ KleenGuard™
Descripción
- Protección EPI de Categoría II para tareas de dificultad alta en entornos de mecánica, fabricación y construcción. EN 388 3131X
- Revestimiento de poliuretano rugoso para un excelente agarre
- Alta resistencia al corte y la abrasión para un excelente coste de utilización
- Tejido de nailon sin costuras para una mayor transpirabilidad y comodidad
Especificaciones
Especificaciones
| Área revestida | Palma, dedos |
| Coating Material | Poliuretano |
| Color | Negro |
| Acabado exterior | Parcialmente texturizado |
| Hand | Específico |
| Material | Nailon |
| Tipo de producto | Guantes de punto sin costuras |
| Tamaño | 2XL |
| Modelo | Full-hand Mitt |
| Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de piezas pequeñas, montaje de precisión e inspección |
| Mostrar más |