Learn More
KleenGuard™ KleenGuard™
Código de producto. 15354252
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
60 PR
60 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
15354252 XL 60 PR
15324252 Pequeño 60 PR
15334252 M 60 PR
15344252 L 60 PR
15364252 2XL 60 pares
5 options
Código de producto. 15354252
Marca: KleenGuard™ 13840
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para proteger las manos frente a riesgos mecánicos. Revestimiento de poliuretano rugoso para excelente agarre y dorso de nailon trenzado sin costuras para una mayor transpirabilidad y confort. EPI Categoría II.
  • Protección EPI de Categoría II para tareas de dificultad alta en entornos de mecánica, fabricación y construcción. EN 388 3131X
  • Revestimiento de poliuretano rugoso para un excelente agarre
  • Alta resistencia al corte y la abrasión para un excelente coste de utilización
  • Tejido de nailon sin costuras para una mayor transpirabilidad y comodidad
Especificaciones
Área revestida Palma, dedos
Coating Material Poliuretano
Color Negro
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Hand Específico
Material Nailon
Tipo de producto Guantes de punto sin costuras
Tamaño XL
Modelo Full-hand Mitt
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de piezas pequeñas, montaje de precisión e inspección
Estilo de puño de los guantes Tejido
Serie G40
Longitud (imperial) 9,8 in
Longitud (métrico) 25 cm