Learn More
KleenGuard™ KleenGuard™
Código de producto. 15344252
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
60 PR
60 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
15344252 L 60 PR
15324252 Pequeño 60 PR
15334252 M 60 PR
15354252 XL 60 PR
15364252 2XL 60 pares
5 options
Código de producto. 15344252
Marca: KleenGuard™ 13839
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñados para proteger las manos frente a riesgos mecánicos. Revestimiento de poliuretano rugoso para excelente agarre y dorso de nailon trenzado sin costuras para una mayor transpirabilidad y confort. EPI Categoría II.
  • Protección EPI de Categoría II para tareas de dificultad alta en entornos de mecánica, fabricación y construcción. EN 388 3131X
  • Revestimiento de poliuretano rugoso para un excelente agarre
  • Alta resistencia al corte y la abrasión para un excelente coste de utilización
  • Tejido de nailon sin costuras para una mayor transpirabilidad y comodidad
Especificaciones
Área revestida Palma, dedos
Coating Material Poliuretano
Color Negro
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Hand Específico
Material Nailon
Tipo de producto Guantes de punto sin costuras
Tamaño L
Modelo Full-hand Mitt
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de piezas pequeñas, montaje de precisión e inspección
Estilo de puño de los guantes Tejido
Serie G40
Longitud (imperial) 9,4 in
Longitud (métrico) 24 cm