Learn More
KleenGuard™ KleenGuard™
Código de producto. 15324252
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
60 PR
60 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15324252 Pequeño 60 PR
15334252 M 60 PR
15344252 L 60 PR
15354252 XL 60 PR
15364252 2XL 60 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15324252 Proveedor KleenGuard™ N.º de proveedor 13837
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñados para proteger las manos frente a riesgos mecánicos. Revestimiento de poliuretano rugoso para excelente agarre y dorso de nailon trenzado sin costuras para una mayor transpirabilidad y confort. EPI Categoría II.
  • Protección EPI de Categoría II para tareas de dificultad alta en entornos de mecánica, fabricación y construcción. EN 388 3131X
  • Revestimiento de poliuretano rugoso para un excelente agarre
  • Alta resistencia al corte y la abrasión para un excelente coste de utilización
  • Tejido de nailon sin costuras para una mayor transpirabilidad y comodidad
Especificaciones
Área revestida Palma, dedos
Coating Material Poliuretano
Color Negro
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Hand Específico
Material Nailon
Tipo de producto Guantes de punto sin costuras
Tamaño Pequeño
Modelo Full-hand Mitt
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de piezas pequeñas, montaje de precisión e inspección
Estilo de puño de los guantes Tejido
Serie G40
Longitud (imperial) 8,7 in
Longitud (métrico) 22 cm