Learn More
KleenGuard™ KleenGuard™
Código de producto. 11853480
Change view
Click to view available options
Tamaño:
M
L
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
12 PR
Código de producto. Tamaño unitSize
11853480 L 12 PR
11843480 M 12 PR
11863480 XL 12 PR
11720674 2XL 12 PR
4 options
Código de producto. 11853480
Marca: KleenGuard™ 40227
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñados para proteger las manos contra riesgos mecánicos. Palma del guante recubierta con espuma de nitrilo para un excelente agarre en seco. Tejido de nylon sin costuras que ofrece transpirabilidad y comodidad. Protección EPI de Categoría 2.
  • Diseñados para trabajos en los que la resistencia, el agarre y la destreza son imprescindibles
  • Los guantes de protección ofrecen agarre en superficies de grasa industrial y aceite para tareas de uso general
  • Mantienen un alto grado de resistencia a la abrasión (EN 388) incluso después de 5 ciclos de lavado
  • Un 25 % más de productividad que los guantes de cuero con capacidades similares
  • El nailon sin costuras en la parte posterior de las manos es transpirable para un ajuste cómodo
  • Sin silicona
Compliance
Cumplen los requisitos de nivel 4 de resistencia a la abrasión recogidos en la norma EN 388.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 388
Área revestida Palma, dedos
Estructura Tejido sin costuras
Coating Material Espuma de nitrilo
Color Negro
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Hand Específico
Material Nailon
Tipo de producto Guantes de punto sin costuras
Tamaño L
Modelo Full-hand Mitt
Para utilizar con (aplicación) Montaje de automoción, reparaciones de máquinas y manipulación de piezas
Estilo de puño de los guantes Tejido
Serie G40
Longitud (imperial) 9,4 in
Longitud (métrico) 24 cm