Learn More
KleenGuard™ Guantes de nitrilo resistentes a productos químicos KleenGuard™ G80
Código de producto. 15326758
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
12 PR
60 PR
cada uno
paquete de 120
Código de producto. 15326758
Marca: KleenGuard™ 94445
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
EPI Categoría III y nivel 4 resistencia abrasión. Guantes verdes para cada mano con protección riesgos mecánicos y químicos. Porosidad 0,65 AQL, sin látex y diamante en relieve en puntas de los dedos. Forrados de borra para fácil colocación y confort.
  • Los guantes sin látex específicos para cada mano las protegen frente a productos químicos o riesgos mecánicos
  • Las puntas de los dedos en relieve con patrón de diamante ofrecen un mejor agarre en superficies secas y húmedas
  • Con forro de borra para facilitar su colocación y para mayor comodidad en usos prolongados
  • AQL mejorado de 0,65 frente a 1,5, lo que se traduce en menos poros
  • Formulación de nitrilo modificada para una mayor durabilidad y una resistencia química mejorada.
  • Ahora disponibles en 5 bolsas de polietileno envasadas a granel, un embalaje diferente al de los pares embalados individualmente
  • Ideal para: proporcionar una protección de categoría PPE 3, resistencia a la abrasión de nivel 4 y durabilidad en las tareas de fabricación, transporte, construcción, limpieza agrícola y general, en la manipulación de productos químicos, aceites, grasas, ácidos, productos cáusticos o disolventes
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA, ASTM D3767, ASTM D412, ASTM D5151, ASTM D6319
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0120, EN 374-3
Chlorinated No
Color Verde
Finger Thickness (English) 15 mil
Finger Thickness (Metric) 0.38 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 15.7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.4 mm
Tipo de producto Guantes de nitrilo
Tamaño Pequeño
Grosor (imperial) 15 mil
Grosor (métrico) 0,38 mm
Norma EN388 EN 388:4101X
EN 421 No
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JKLNOP
EN ISO 374 - 5 Solo hongos, bacterias
Para utilizar con (aplicación) Ácidos, bases, disolventes y cáusticos
Grip Design Áspero
Material de revestimiento Borra de algodón
Revestimiento Revestido
Modelo 94445
Serie KleenGuard™ G80
Longitud (imperial) 13 in
Longitud (métrico) 33 cm