Learn More
KleenGuard™ Guantes de nitrilo resistentes a productos químicos KleenGuard™ G80
Código de producto. 12691486
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
12 PR
60 PR
cada uno
paquete de 120
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
12691486 M 60 PR
11730654 Pequeño 12 PR
15326758 Pequeño cada uno
15376758 M cada uno
11750654 L 12 PR
12601496 L 60 PR
15386758 L paquete de 120
11770654 XL 12 PR
15306768 XL paquete de 120
15316768 2XL paquete de 120
11780654 2XL 12 PR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 12691486 Proveedor KleenGuard™ N.º de proveedor 94446
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
EPI Categoría III y nivel 4 resistencia abrasión. Guantes verdes para cada mano con protección riesgos mecánicos y químicos. Porosidad 0,65 AQL, sin látex y diamante en relieve en puntas de los dedos. Forrados de borra para fácil colocación y confort.
  • Los guantes sin látex específicos para cada mano las protegen frente a productos químicos o riesgos mecánicos
  • Las puntas de los dedos en relieve con patrón de diamante ofrecen un mejor agarre en superficies secas y húmedas
  • Con forro de borra para facilitar su colocación y para mayor comodidad en usos prolongados
  • AQL mejorado de 0,65 frente a 1,5, lo que se traduce en menos poros
  • Formulación de nitrilo modificada para una mayor durabilidad y una resistencia química mejorada.
  • Ahora disponibles en 5 bolsas de polietileno envasadas a granel, un embalaje diferente al de los pares embalados individualmente
  • Ideal para: proporcionar una protección de categoría PPE 3, resistencia a la abrasión de nivel 4 y durabilidad en las tareas de fabricación, transporte, construcción, limpieza agrícola y general, en la manipulación de productos químicos, aceites, grasas, ácidos, productos cáusticos o disolventes
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA, ASTM D3767, ASTM D412, ASTM D5151, ASTM D6319
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0120
Chlorinated No
Color Verde
Finger Thickness (English) 15 mil
Finger Thickness (Metric) 0.38 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 15.7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.4 mm
Tipo de producto Guantes de nitrilo
Tamaño M
Grosor (imperial) 15 mil
Grosor (métrico) 0,38 mm
Norma EN388 EN 388:4101X
EN 421 No
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JKLNOP
EN ISO 374 - 5 Solo hongos, bacterias
Para utilizar con (aplicación) Ácidos, bases, disolventes y cáusticos
Grip Design Áspero
Material de revestimiento Borra de algodón
Revestimiento Revestido
Modelo 94446
Serie KleenGuard™ G80
Longitud (imperial) 13 in
Longitud (métrico) 33 cm