Learn More
KleenGuard™ Guantes de nitrilo resistentes a productos químicos KleenGuard™ G80
Código de producto. 11770654
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
12 PR
60 PR
cada uno
paquete de 120
Código de producto. Tamaño unitSize
11770654 XL 12 PR
15326758 Pequeño cada uno
11730654 Pequeño 12 PR
15376758 M cada uno
12691486 M 60 PR
12601496 L 60 PR
15386758 L paquete de 120
11750654 L 12 PR
15306768 XL paquete de 120
15316768 2XL paquete de 120
11780654 2XL 12 PR
11 options
Código de producto. 11770654
Marca: KleenGuard™ 94448
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
EPI Categoría III y nivel 4 resistencia abrasión. Guantes verdes para cada mano con protección riesgos mecánicos y químicos. Porosidad 0,65 AQL, sin látex y diamante en relieve en puntas de los dedos. Forrados de borra para fácil colocación y confort.
  • Los guantes sin látex específicos para cada mano las protegen frente a productos químicos o riesgos mecánicos
  • Las puntas de los dedos en relieve con patrón de diamante ofrecen un mejor agarre en superficies secas y húmedas
  • Con forro de borra para facilitar su colocación y para mayor comodidad en usos prolongados
  • AQL mejorado de 0,65 frente a 1,5, lo que se traduce en menos poros
  • Formulación de nitrilo modificada para una mayor durabilidad y una resistencia química mejorada.
  • Ahora disponibles en 5 bolsas de polietileno envasadas a granel, un embalaje diferente al de los pares embalados individualmente
  • Ideal para: proporcionar una protección de categoría PPE 3, resistencia a la abrasión de nivel 4 y durabilidad en las tareas de fabricación, transporte, construcción, limpieza agrícola y general, en la manipulación de productos químicos, aceites, grasas, ácidos, productos cáusticos o disolventes
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA, ASTM D3767, ASTM D412, ASTM D5151, ASTM D6319
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0120
Chlorinated No
Color Verde
Finger Thickness (English) 15 mil
Finger Thickness (Metric) 0.38 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 15.7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.4 mm
Tipo de producto Guantes de nitrilo
Tamaño XL
Grosor (imperial) 15 mil
Grosor (métrico) 0,38 mm
Norma EN388 EN 388:4101X
EN 421 No
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JKLNOP
EN ISO 374 - 5 Solo hongos, bacterias
Para utilizar con (aplicación) Ácidos, bases, disolventes y cáusticos
Grip Design Áspero
Material de revestimiento Borra de algodón
Revestimiento Revestido
Modelo 94448
Serie KleenGuard™ G80
Longitud (imperial) 13 in
Longitud (métrico) 33 cm