Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Guantes de nitrilo resistentes a productos químicos KleenGuard™ G80
Descripción
- Los guantes sin látex específicos para cada mano las protegen frente a productos químicos o riesgos mecánicos
- Las puntas de los dedos en relieve con patrón de diamante ofrecen un mejor agarre en superficies secas y húmedas
- Con forro de borra para facilitar su colocación y para mayor comodidad en usos prolongados
- AQL mejorado de 0,65 frente a 1,5, lo que se traduce en menos poros
- Formulación de nitrilo modificada para una mayor durabilidad y una resistencia química mejorada.
- Ahora disponibles en 5 bolsas de polietileno envasadas a granel, un embalaje diferente al de los pares embalados individualmente
- Ideal para: proporcionar una protección de categoría PPE 3, resistencia a la abrasión de nivel 4 y durabilidad en las tareas de fabricación, transporte, construcción, limpieza agrícola y general, en la manipulación de productos químicos, aceites, grasas, ácidos, productos cáusticos o disolventes
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA, ASTM D3767, ASTM D412, ASTM D5151, ASTM D6319 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0120 |
| Chlorinated | No |
| Color | Verde |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Tamaño | 2XL |
| Grosor (imperial) | 15 mil |
| Grosor (métrico) | 0,38 mm |
| Norma EN388 | EN 388:4101X |
| Mostrar más |