Learn More
DWK Life Sciences Frascos de gravedad específica, picnómetro Kimble™ KIMAX™
Código de producto. p-45532
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
25 mL
50 mL
Incluye:
Mercury-filled Thermometer
Non-mercury-filled Thermometer
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11818512
Marca: DWK Life Sciences 15123R10
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
  • El tapón del tubo lateral tiene un pequeño orificio de ventilación para dejar salir el aire
  • El termómetro para registrar la temperatura durante las determinaciones tiene un rango de 14 °C a 38 °C en graduaciones de 0,2°, con una precisión de hasta ± 0,5 °C
Matraz con tubo lateral y tapón con termómetro
Matraz con tubo lateral y tapón con termómetro
  • Capacity within 10% nominal capacity etched on flask
  • Side tube cap has small vent for air escape
  • Thermometer to record temperature during determinations has range of 14° to 38°C in 0.2° graduations, accurate to ±0.5°C
  • standard taper 10/18 thermometer joint
  • standard taper 5/12 cap
  • Bodies numbered for easy identification
  • 50mL size is for specific gravity of pigments according to ASTM™ D 153
Compliance
ASTM D 153
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 mL
Altura (métrico) 168 mm
Altura (imperial) 6,6 in
Capacidad (imperial) 0,33 oz
Incluye Mercury-filled Thermometer
Peso (imperial) 0.06 lb.
Peso (métrico) 31g