Learn More
DWK Life Sciences Tubos reutilizables Kimble™ KIMAX™ con tapón roscado revestido de caucho
Código de producto. 11708273
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
13 mm
16 mm
20 mm
25 mm
38 mm
Longitud (métrico):
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Capacidad (métrico):
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
25 ml
30 ml
50 ml
70 ml
160 ml
Tamaño de rosca:
13-415
15-415
18-415
24-410
38-430
Tamaño de la unidad:
144 PCS
192 PCS
24 PCS
288 PCS
paquete de 192
paquete de 288
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Capacidad (métrico) Tamaño de rosca unitSize
11708273 20 mm 150 mm 30 ml 18-415 paquete de 192
11728283 25 mm 150 mm 50 ml 24-410 144 PCS
11738283 25 mm 200 mm 70 ml 24-410 144 PCS
11768263 16 mm 100 mm 12 ml 15-415 288 PCS
11748283 38 mm 200 mm 160 ml 38-430 24 PCS
11778263 16 mm 125 mm 16 ml 15-415 paquete de 288
11788263 16 mm 150 mm 20 ml 15-415 paquete de 288
11758263 13 mm 100 mm 8 ml 13-415 paquete de 288
11798263 20 mm 125 mm 25 ml 18-415 192 PCS
9 options
Código de producto. 11708273
Marca: DWK Life Sciences 4506620150
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tapón fenólico negro con revestimiento de caucho inerte
Tapón fenólico negro con revestimiento de caucho inerte
  • Zona de rotulación blanca
  • El n.º de cat. 14-930C. Este tubo es apto para la determinación de insulina según el método de Alving, Rubin y Millor (Journal of Biological Chemistry [1939], 127, 3)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM E982, Tipo VI, Clase A
Color del tapón Negro
Material del cierre Fenólico
Capacidad (métrico) 30 ml
Longitud (métrico) 150 mm
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de etiqueta Punto de marca
Material de revestimiento Caucho
Tamaño de rosca 18-415
Diámetro (métrico) 20 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca