Learn More
DWK Life Sciences Tubos reutilizables KIMAX™ Kimble™ con tapón roscado revestido de caucho y cubierto con PTFE
Descripción
Tapón fenólico negro con exterior de PTFE y revestimiento de caucho
- Zona de rotulación blanca
- Tapón fenólico negro
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM E982, Tipo VI, Clase B |
| Color del tapón | Negro |
| Material del cierre | Fenólico |
| Capacidad (métrico) | 30 ml |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de etiqueta | Punto de marca |
| Material de revestimiento | PTFE, caucho |
| Tamaño de rosca | 18-415 |
| Diámetro (métrico) | 20 mm |
| Mostrar más |