Learn More
DWK Life Sciences Vasos de precipitados de tipo Griffin Kimble™ KIMAX™
Código de producto. 11786303
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
20 ml
30 mL
100 ml
150 ml
250 mL
1000 ml
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11786303 10 mL paquete de 12
11796303 20 ml paquete de 12
11706313 30 mL paquete de 12
11726313 100 ml 12 PCS
11766323 150 ml paquete de 12
11776323 250 mL paquete de 12
11716333 1000 ml paquete de 6
7 options
Código de producto. 11786303
Marca: DWK Life Sciences 1400010
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Con parte superior gruesa, con reborde y ligeramente acampanada
  • Con boquilla de vertido
  • Zona de rotulación esmaltada con acabado mate
  • Los tamaños de entre 20 ml y 4000 ml tienen escalas blancas para poder hacer un cálculo de volumen aproximado
  • Precisión: ±5 %
  • Paredes uniformes y resistentes
Compliance
Diseñados según los requisitos de la especificación ASTM™ E960, Tipo I
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±5%
Capacidad (imperial) 0.33 oz
Capacidad (métrico) 10 mL
Material Borosilicate Glass
Para utilizar con (aplicación) Para la medición y la mezcla de líquidos
Incluye Spout
Incrementos 10 ml
Tipo de etiqueta Matte Finish Enamel Marking
Cantidad 12 Pk.
Tipo Beaker
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ASTM E960, Type I
Modelo Griffin Beaded Top