Learn More
DWK Life Sciences Vasos de precipitados de tipo Griffin Kimble™ KIMAX™
Descripción
Con parte superior gruesa, con reborde y ligeramente acampanada
- Con boquilla de vertido
- Zona de rotulación esmaltada con acabado mate
- Los tamaños de entre 20 ml y 4000 ml tienen escalas blancas para poder hacer un cálculo de volumen aproximado
- Precisión: ±5 %
- Paredes uniformes y resistentes
Compliance
Diseñados según los requisitos de la especificación ASTM™ E960, Tipo I
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±5% |
| Capacidad (imperial) | 8,45 oz |
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Material | Borosilicate Glass |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la medición y la mezcla de líquidos |
| Intervalo de graduación | De 25 a 200 ml |
| Incluye | Spout |
| Incrementos | 25 ml |
| Tipo de etiqueta | Matte Finish Enamel Marking |
| Cantidad | 12 Pk. |
| Mostrar más |