Learn More
DWK Life Sciences Vasos de precipitados de tipo Griffin Kimble™ KIMAX™
Código de producto. 11726313
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
20 ml
30 mL
100 ml
150 ml
250 mL
1000 ml
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11726313 100 ml 12 PCS
11786303 10 mL paquete de 12
11796303 20 ml paquete de 12
11706313 30 mL paquete de 12
11766323 150 ml paquete de 12
11776323 250 mL paquete de 12
11716333 1000 ml paquete de 6
7 options
Código de producto. 11726313
Marca: DWK Life Sciences 14000100
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Con parte superior gruesa, con reborde y ligeramente acampanada
  • Con boquilla de vertido
  • Zona de rotulación esmaltada con acabado mate
  • Los tamaños de entre 20 ml y 4000 ml tienen escalas blancas para poder hacer un cálculo de volumen aproximado
  • Precisión: ±5 %
  • Paredes uniformes y resistentes
Compliance
Diseñados según los requisitos de la especificación ASTM™ E960, Tipo I
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±5%
Capacidad (imperial) 3,38 oz
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio borosilicatado (tipo 1)
Para utilizar con (aplicación) Para la medición y la mezcla de líquidos
Intervalo de graduación De 20 a 80 ml
Incluye Boquilla
Incrementos 10 ml
Tipo de etiqueta Marcado de esmalte con acabado mate
Cantidad Paquete de 12
Tipo Vaso de precipitados
Desechables No
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ASTM, E960, Tipo I
Scale Báscula blanca doble
Modelo Griffin