Learn More
DWK Life Sciences Vasos de precipitados de tipo Griffin Kimble™ KIMAX™
Código de producto. 11706313
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
20 ml
30 mL
100 ml
150 ml
250 mL
1000 ml
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
paquete de 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11706313 30 mL paquete de 12
11786303 10 mL paquete de 12
11796303 20 ml paquete de 12
11726313 100 ml 12 PCS
11766323 150 ml paquete de 12
11776323 250 mL paquete de 12
11716333 1000 ml paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11706313 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 1400030
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con parte superior gruesa, con reborde y ligeramente acampanada
  • Con boquilla de vertido
  • Zona de rotulación esmaltada con acabado mate
  • Los tamaños de entre 20 ml y 4000 ml tienen escalas blancas para poder hacer un cálculo de volumen aproximado
  • Precisión: ±5 %
  • Paredes uniformes y resistentes
Compliance
Diseñados según los requisitos de la especificación ASTM™ E960, Tipo I
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±5%
Capacidad (imperial) 1,01 oz
Capacidad (métrico) 30 mL
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (aplicación) Para la medición y la mezcla de líquidos
Intervalo de graduación De 5 a 25 ml
Incluye Boquilla
Incrementos 10 mL
Tipo de etiqueta Marcado de esmalte con acabado mate
Cantidad Paquete de 12
Tipo Vaso de precipitados
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ASTM, E960, Tipo I
Scale Báscula blanca doble
Modelo Parte superior granulada Griffin