Learn More
DWK Life Sciences Tubos reutilizables de 50 ml para centrífuga KIMAX™ Kimble™ con graduaciones y boquilla
Código de producto. 11898462
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11898462 50 mL paquete de 12
1 options
Código de producto. 11898462
Marca: DWK Life Sciences 4518650
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubo de cono corto KIMAX™
  • Tubo de cono corto KIMAX™
  • Graduada y calibrada para contener
  • La parte superior tiene un acabado granulado para ofrecer mayor resistencia y está equipado con un boquilla de vertido
  • Todas las escalas de graduación y áreas de escritura son de esmalte cerámico blanco duradero
  • Capacidad de 50 ml
  • Máx. RCF 2000
  • Diámetro externo de tubo de 29 mm, longitud de 118 mm
  • Intervalos de graduación (ml): de 0 a 10 en 0,5 y de 10 a 50 en 1
  • Tolerancia ( ml): de 0 a 2 de ± 0,2, de 2 a 10 de ± 0,3, por encima de 10 de ± 0,5
  • Caja de 12
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles y expansión 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Para contener
Certificaciones/conformidad ASTM E438
Capacidad (métrico) 50 mL
Desechables No
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con Uso en laboratorio
Tolerancia De 0 a 2 de ±0,2, de 2 a 10 de 0,3 y a partir de 10 de 0,5
Longitud (métrico) 118 mm
Forma del fondo Cónicos
Diámetro (métrico) 29 mm
Graduaciones De 0 a 10 ml en incrementos de 0,5 ml, de 10 a 50 ml en incrementos de 1 ml
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 2000 x g