Learn More
Kimble™ Tubos de centrífuga reutilizables graduados KIMAX™ de 50 ml con tapones pennyhead
Código de producto. 11868452
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11868452 50 mL paquete de 12
1 options
Código de producto. 11868452
Marca: Kimble™ 45066A25200
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubo KIMAX™ con la parte superior diseñada para ajustar un tapón cónico estándar (incluido)
  • Graduada y calibrada para contener
  • La escala, la legenda y la zona de rotulación son de esmalte cerámico blanco duradero
  • Capacidad de 50 ml, RCF máx. 2980
  • Diámetro externo de tubo de 29 mm, longitud de 148 mm sin tapón
  • Intervalos de graduación (ml): de 0 a 10 en 0,5 y de 10 a 50 en 1
  • Tolerancia (ml): de 0 a 1 de ± 0,075, de 1 a 2 de ±0,15, de 2 a 5 de ± 0,30 y de 5 a 10 de ± 0,50
  • Tapón cónico estándar 19, el tapón de repuesto es 850100
  • Paquete de estante de 6, caja de 12
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles y expansión 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
  • No centrifugar con el tapón en el tubo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Para contener
Certificaciones/conformidad USP, ASTM E 438
Material del cierre Vidrio
Capacidad (métrico) 50 mL
Desechables No
Material Vidrio de borosilicato
Número de tapón 19
Tolerancia De 0 a 1 ml en ± 0,075 ml, de > 1 a 2 ml en ±0,15 ml, de > 2 a 5 ml en ± 0,3 ml y de > 5 a 10 ml en ± 0,5 ml
Longitud (métrico) 148 mm
Forma del fondo Cónicos
Diámetro (métrico) 29 mm
Graduaciones De 0 a 10 ml en incrementos de 0,5 ml, de 10 a 50 ml en incrementos de 1 ml
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 2980 x g