Learn More
DWK Life Sciences Tubos de vidrio de borosilicato desechables Kimble™
Código de producto. p-314310
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 ml
6 ml
10 ml
15 ml
19 ml
23 ml
28.5 ml
36 ml
Longitud (métrico):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150mm
Diámetro (métrico):
10 mm
12 mm
13 mm
16 mm
16mm
18mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
500 PCS
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
11829933 28.5 ml 150mm 18mm 500 PCS
11835824 36 ml 150 mm 20 mm 500 PCS
11841174 4 ml 75 mm 10 mm 1000 PCS
11880074 6 ml 75 mm 12 mm 1000 PCS
11819923 15 ml 100 mm 16 mm 1000 PCS
11864514 19 ml 125 mm 16mm 1000 PCS
11863825 10 ml 100 mm 13 mm 1000 PCS
11810084 23 ml 150 mm 16 mm 1000 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11829933 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 7350018150
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos de vidrio para una gran variedad de aplicaciones y procedimientos de lavado de células.
Utilice estos tubos de vidrio para una gran variedad de aplicaciones y procedimientos de lavado de células.
  • Tubos de calidad superior con resistentes fondos uniformes y longitudes homogéneas 
  • Los modelos de 10 × 75 y 12 × 75 mm son adecuados para los procedimientos de lavado de células
  • Los tubos están envasados en prácticas bandejas para facilitar su uso en mesas y cajones
  • El modelo de 6 × 50 mm se suele llamar “tubo Durham”
  • Las bandejas están envasadas al vacío en una lámina de sellado de plástico con los tubos en constante alineación para ofrecer protección contra roturas y contaminación durante el transporte
  • Sin zona de rotulación
  • Diseñados a partir de la especificación ASTM E890
  • Fabricados con vidrio de borosilicato con dilatación 51 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase B
Información de órdenes
Los tubos se suministran en casos de 1000, excepto 14-957-96J y 14-957-96K, que se suministran en cajas de 500.
Compliance
Cumple con los requisitos de vidrio de la especificación ASTM E438, Tipo I, Clase B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad USP Tipo I, ASTM E 438 Tipo I, Clase B
Capacidad (métrico) 28.5 ml
Longitud (métrico) 150mm
Material Vidrio de borosilicato
Desechables
Para utilizar con Excelente resistencia química contra la lixiviación de sodio
Tipo de etiqueta Ninguno
Envase Bandeja
Diámetro (métrico) 18mm
Tipo de producto Tubo liso