Learn More
DWK Life Sciences Tubos de vidrio de borosilicato desechables Kimble™
Descripción
Utilice estos tubos de vidrio para una gran variedad de aplicaciones y procedimientos de lavado de células.
- Tubos de calidad superior con resistentes fondos uniformes y longitudes homogéneas
- Los modelos de 10 × 75 y 12 × 75 mm son adecuados para los procedimientos de lavado de células
- Los tubos están envasados en prácticas bandejas para facilitar su uso en mesas y cajones
- El modelo de 6 × 50 mm se suele llamar “tubo Durham”
- Las bandejas están envasadas al vacío en una lámina de sellado de plástico con los tubos en constante alineación para ofrecer protección contra roturas y contaminación durante el transporte
- Sin zona de rotulación
- Diseñados a partir de la especificación ASTM E890
- Fabricados con vidrio de borosilicato con dilatación 51 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase B
Información de órdenes
Los tubos se suministran en casos de 1000, excepto 14-957-96J y 14-957-96K, que se suministran en cajas de 500.
Compliance
Cumple con los requisitos de vidrio de la especificación ASTM E438, Tipo I, Clase B
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | USP Tipo I, ASTM E 438 Tipo I, Clase B |
| Capacidad (métrico) | 19 ml |
| Longitud (métrico) | 125 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con | Excelente resistencia química contra la lixiviación de sodio |
| Tipo de etiqueta | Ninguno |
| Envase | Bandeja |
| Diámetro (métrico) | 16mm |
| Tipo de producto | Plain Tube |