Learn More
DWK Life Sciences Columna de cromatografía Brand KIMAX™ Kimble™
Código de producto. 11847413
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
300 mm
500 mm
Diámetro interior (métrico):
11 mm
19 mm
22 mm
Capacidad de columna:
25 ml
45 ml
80 ml
120 ml
200 ml
Incluye:
Conjunto de llave de paso de PTFE
Tamaño de la unidad:
1 PCS
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Capacidad de columna Incluye unitSize
11847413 300 mm 19 mm 80 ml Conjunto de llave de paso de PTFE 1 PCS
11837413 500 mm 11 mm 45 ml Conjunto de llave de paso de PTFE 1 PCS
12591467 300 mm 11 mm 25 ml Conjunto de llave de paso de PTFE 1 PCS
11877413 500 mm 22 mm 200 ml Conjunto de llave de paso de PTFE 1 PCS
11867413 300 mm 22 mm 120 ml Conjunto de llave de paso de PTFE 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11847413 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 1780019300
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ajuste a prueba de fugas con todas las llaves de paso de PTFE
  • Parte superior reforzada
  • Extremo inferior mecanizado
  • Se ha añadido junta tórica
  • Sellado hermético de líquidos de 0 a 100 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 a 100 °C
Diámetro interior (métrico) 19 mm
Tipo Columna para cromatografía
Capacidad de columna 80 ml
Longitud (métrico) 300 mm
Material Vidrio
Incluye Conjunto de llave de paso de PTFE