Learn More
DWK Life Sciences Frascos Babcock KIMAX™ Kimble™ para análisis de grasa
Código de producto. p-38476
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
Tolerancia:
± 0,5%
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Capacidad (métrico) Tolerancia unitSize
15928796 10 mL ± 0,5% paquete de 12
1 options
Código de producto. 15928796
Marca: DWK Life Sciences 2015S50
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
With Sealed 3 marking
With Sealed 3 marking
  • Frascos graduados al 50 % en subdivisiones del 0,5 % Las graduaciones están marcadas con tinción marrón permanente Altura total: Marcado «Sealed 3» de 165 mm para estados que requieren esta designación especial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 0,33 oz, 10 ml
Capacidad (métrico) 10 mL
Capacidad (imperial) 0,33 oz
Material De cristal
Tolerancia ± 0,5%
Altura (métrico) 165 mm
Altura (imperial) 6,5 in