Learn More
DWK Life Sciences Frascos Babcock KIMAX™ Kimble™ para análisis de grasa
Descripción
With Sealed 3 marking
- Frascos graduados al 50 % en subdivisiones del 0,5 % Las graduaciones están marcadas con tinción marrón permanente Altura total: Marcado «Sealed 3» de 165 mm para estados que requieren esta designación especial
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 0,33 oz, 10 ml |
| Capacidad (métrico) | 10 mL |
| Capacidad (imperial) | 0,33 oz |
| Material | De cristal |
| Tolerancia | ± 0,5% |
| Altura (métrico) | 165 mm |
| Altura (imperial) | 6,5 in |