Learn More
DWK Life Sciences Tapones desechables Kim-Kap™
Código de producto. 10638205
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Natural
Rojo
Verde
Para utilizar con (equipo):
18 mm (D.E.) Tubos de cultivo con extremos lisos
20 mm (D.E.) Tubos de cultivo con extremos lisos
25 mm (D.E.) Tubos de cultivo con extremos lisos
38 mm (D.E.) Tubos de cultivo con extremos lisos
Tubos de cultivo con extremos lisos y diámetro externo de 13 mm
Tubos de cultivo con extremos lisos y diámetro externo de 16 mm
Tubos de cultivo de extremo liso de 18 mm
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 PCS
500 PCS
paquete de 1000
paquete de 250
paquete de 500
Código de producto. Color Para utilizar con (equipo) unitSize
10638205 Amarillo 25 mm (D.E.) Tubos de cultivo con extremos lisos paquete de 500
10057949 Rojo Tubos de cultivo con extremos lisos y diámetro externo de 16 mm 1 litro
10799335 Natural 20 mm (D.E.) Tubos de cultivo con extremos lisos paquete de 500
11778283 Natural 18 mm (D.E.) Tubos de cultivo con extremos lisos 500 PCS
11758283 Natural Tubos de cultivo con extremos lisos y diámetro externo de 13 mm 500 PCS
10399924 Natural Tubos de cultivo con extremos lisos y diámetro externo de 16 mm paquete de 1000
11760734 Natural 25 mm (D.E.) Tubos de cultivo con extremos lisos 250 PCS
10349594 Natural 38 mm (D.E.) Tubos de cultivo con extremos lisos paquete de 250
10024174 Rojo Tubos de cultivo con extremos lisos y diámetro externo de 16 mm paquete de 1000
10369934 Amarillo Tubos de cultivo con extremos lisos y diámetro externo de 16 mm paquete de 1000
10451815 Verde Tubos de cultivo con extremos lisos y diámetro externo de 16 mm paquete de 1000
10626285 Verde 18 mm (D.E.) Tubos de cultivo con extremos lisos paquete de 1000
10195414 Azul Tubos de cultivo con extremos lisos y diámetro externo de 16 mm paquete de 1000
10459894 Rojo Tubos de cultivo de extremo liso de 18 mm paquete de 1000
10492375 Azul 18 mm (D.E.) Tubos de cultivo con extremos lisos paquete de 1000
10257774 Amarillo 18 mm (D.E.) Tubos de cultivo con extremos lisos paquete de 1000
16 options
Código de producto. 10638205
Marca: DWK Life Sciences 7366425
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disponibles en color natural (transparente) o en una selección de cuatro colores
Disponibles en color natural (transparente) o en una selección de cuatro colores
  • Para tubos de cultivo con extremos lisos
  • Mantenga estéril el contenido del tubo sin necesidad de taponarlo con algodón
  • Polipropileno
  • Esterilizables en autoclave
Los tapones para instrumental con un DE de 38 mm están diseñados para los matraces de cultivo con deflector.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tapón
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Polipropileno
Color Amarillo
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) 25 mm (D.E.) Tubos de cultivo con extremos lisos
Desechables