Learn More
DWK Life Sciences Tapones desechables Kim-Kap™
Descripción
Disponibles en color natural (transparente) o en una selección de cuatro colores
- Para tubos de cultivo con extremo liso
- Mantenga estéril el contenido del tubo sin necesidad de tapones de algodón
- Polipropileno
- Esterilizable en autoclave
Los tapones para D.E. de 38 mm se han diseñado para matraces de cultivo con deflector.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Push Cap |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Material | Polipropileno |
| Color | Rojo |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de cultivo de extremo liso de 18 mm |
| Desechables | Sí |