Learn More
DWK Life Sciences Tapones desechables Kim-Kap™
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Natural
Rojo
Verde
Para utilizar con (equipo):
18 mm (D.E.) Tubos de cultivo con extremos lisos
20 mm (D.E.) Tubos de cultivo con extremos lisos
25 mm (D.E.) Tubos de cultivo con extremos lisos
38 mm (D.E.) Tubos de cultivo con extremos lisos
Tubos de cultivo con extremos lisos y diámetro externo de 13 mm
Tubos de cultivo con extremos lisos y diámetro externo de 16 mm
Tubos de cultivo de extremo liso de 18 mm
Tamaño de la unidad:
250 PCS
500 PCS
paquete de 1000
paquete de 250
paquete de 500
Descripción
Disponibles en color natural (transparente) o en una selección de cuatro colores
- Para tubos de cultivo con extremos lisos
- Mantenga estéril el contenido del tubo sin necesidad de taponarlo con algodón
- Polipropileno
- Esterilizable en autoclave
Los tapones para instrumental con un D.E. de 38 mm están diseñados para los matraces de cultivo con deflector.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Push Cap |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Polipropileno |
| Color | Amarillo |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de cultivo con extremos lisos y diámetro externo de 16 mm |
| Desechables | Sí |