missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KIF2C Antibody (KIF2C/4704), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-20767AF750
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
KIF2C Monoclonal antibody specifically detects KIF2C in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| KIF2C | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 750 | |
| kinesin family member 2C, kinesin-like 6 (mitotic centromere-associated kinesin), Kinesin-like protein 6, kinesin-like protein KIF2C, MCAKKNSL6kinesin-like 6, Mitotic centromere-associated kinesin | |
| Recombinant fragment (around aa500-700) of human KIF2C protein (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, DNA Repair | |
| 11004 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b κ |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| KIF2C/4704 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido