missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KIF25 Monoclonal Antibody (OTI2F2), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200012375
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17523882 30 μL 30 microlitros
17503882 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17523882

Marca: Origene Technologies TA505430S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

KIF25 Monoclonal antibody specifically detects KIF25 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno KIF25
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2F2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica KIF25
N.º de referencia del gen Q9UIL4
Alias de gen KIF25; kinesin family member 25; kinesin-like 3; kinesin-like protein 3; Kinesin-like protein KIF25; KNSL3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human KIF25 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3834
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.