Learn More
KIF25 Monoclonal Antibody (OTI2F2), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17523882
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17523882 30 μL 30 microlitros
17503882 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17523882 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA505430S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
KIF25 Monoclonal antibody specifically detects KIF25 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Antígeno KIF25
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2F2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica KIF25
N.º de referencia del gen Q9UIL4
Alias de gen KIF25; kinesin family member 25; kinesin-like 3; kinesin-like protein 3; Kinesin-like protein KIF25; KNSL3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human KIF25 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3834
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1