Learn More
KIF1A Rabbit, anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | KIF1A |
|---|---|
| Concentración | 300 μg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunofluorescence, ELISA |
| Formulario | Liquid |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18054715
|
Proteintech
24841-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18080546
|
Proteintech
24841-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The KIF1A antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human KIF1A. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The KIF1A antibody has been validated for the following applications: IF, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
| KIF1A | |
| Western Blot, Immunofluorescence, ELISA | |
| Rabbit | |
| 547 | |
| IgG | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| 300 μg/mL | |
| Liquid | |
| Human, Mouse, Rat | |
| ATSV, C2orf20, HUNC 104, KIF1A, kinesin family member 1A, Kinesin like protein KIF1A, Microtubule based motor KIF1A, UNC104 | |
| Primary |