missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KIF14 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16864525 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16864525 20 μL 20 microlitros
16854525 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16864525

Marca: Proteintech 260001AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes a member of the kinesin-3 superfamily of microtubule motor proteins. These proteins are involved in numerous processes including vesicle transport, chromosome segregation, mitotic spindle formation, and cytokinesis. In human HeLa-S3 and 293T cells, this protein is localized to the cytoplasm during interphase, to the spindle poles and spindle microtubules during mitosis, and to the midbody during cytokinesis. An internal motor domain displays microtubule-dependent ATPase activity, consistent with its function as a microtubule motor protein. Knockdown of this gene results in failed cytokinesis with endoreplication, which results in multinucleated cells. This gene has been identified as a likely oncogene in breast, lung and ovarian cancers, as well as retinoblastomas and gliomas. Alternative splicing results in multiple transcript variants.

Especificaciones

Antígeno KIF14
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.27 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica KIF14
N.º de referencia del gen Q15058
Alias de gen KIAA0042, KIF14, kinesin family member 14, Kinesin like protein KIF14
Símbolos de los genes KIF14
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KIF14 Fusion Protein Ag23219
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9928
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.