Especificaciones
| Forma física | Sólido |
| Color | Gris |
| Cantidad | 500 g |
| pH | 9 to 10 |
| CAS | 61790-53-2 |
| Envase | Jarra para polvos de plástico |
| Fórmula molecular | O2Si |
| Número MDL | 132803 |