Learn More
Kartell™ Bandeja de riñón
Click to view available options
Capacidad (métrico):
850 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 850 ml |
| Material | Polipropileno |
| Forma | Riñón |
| Tipo | Bandeja para recogida de residuos médicos |
| Cantidad | 5 |
| Longitud (métrico) | 260 mm |
| Altura (métrico) | 55 mm |