missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KIDINS220 Mouse anti-Human, Clone: 3G2D8, Proteintech

Código de producto. 16808915 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16808915 20 μL 20 microlitros
16898905 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16808915

Marca: Proteintech 667481IG20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This gene encodes a transmembrane protein that is preferentially expressed in the nervous system where it controls neuronal cell survival, differentiation into exons and dendrites, and synaptic plasticity. The encoded protein interacts with membrane receptors, cytosolic signaling components, and cytoskeletal proteins, serving as a scaffold that mediates crosstalk between the neurotrophin pathway and several other intracellular signaling pathways. Aberrant expression of this gene is associated with the onset of various neuropsychiatric disorders and neurodegenerative diseases, including Alzheimer′s disease. Naturally occurring mutations in this gene are associated with a syndrome characterized by spastic paraplegia, intellectual disability, nystagmus and obesity. Alternative splicing results in multiple transcript variants.

Especificaciones

Antígeno KIDINS220
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 3G2D8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica KIDINS220
N.º de referencia del gen Q9ULH0
Alias de gen ARMS, KIAA1250, KIDINS220
Símbolos de los genes KIDINS220
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno KIDINS220 Fusion Protein Ag17624
Método de purificación Protein A
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57498
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.