missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Immunogen sequence: LDVPVESLTA IPVFDPRHRE ASSRPGPLSP EAEELRPILV TLDYIQFDTD TPAPPATREL QVGCIRTTQP SPKK Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 64%, Rat - 69%.
As part of the central apparatus of the cilium axoneme may play a role in cilium movement. [UniProt].
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | KIAA1751 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| génica | CFAP74 |
| N.º de referencia del gen | Q9C0B2 |
| Alias de gen | C1orf222; CFAP74; cilia and flagella associated protein 74; cilia- and flagella-associated protein 74; FLJ45476; hCG1647286-like; KIAA1751; LOW QUALITY PROTEIN: cilia- and flagella-associated protein 74 |
| Símbolos de los genes | CFAP74 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?
